Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17708187 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
4 in
6 in
Anchura (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
4 in
6 in
Unit Size:
paquete de 3000
Product Code. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17708187 2 in 2 in paquete de 3000
17798177 1,5 in 1,5 in paquete de 3000
17718187 3 in 3 in paquete de 3000
17728187 4 in 4 in paquete de 3000
17738187 6 in 6 in paquete de 3000
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17708187
Brand: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0202
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cuando se aseguran con cinta de autoclave o bandas elásticas, estos envoltorios esterilizables en autoclave BHD ofrecen una barrera microbiana adecuada contra fuentes externas de contaminación.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
  • Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
  • Barrera microbiana suficiente
  • Resiste desgarros y punciones
  • No contiene caucho de látex natural
  • Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
  • Certificado de conformidad incluido con el envío
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Ninguno
Color Azul
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por rayos gamma, EtO o vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,1 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap (Heavy-duty)