Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17738187 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
4 in
6 in
Anchura (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
4 in
6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17738187 6 in 6 in paquete de 3000
17798177 1,5 in 1,5 in paquete de 3000
17708187 2 in 2 in paquete de 3000
17718187 3 in 3 in paquete de 3000
17728187 4 in 4 in paquete de 3000
5 options
Código de producto. 17738187
Marca: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0606
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuando se aseguran con cinta de autoclave o bandas elásticas, estos envoltorios esterilizables en autoclave BHD ofrecen una barrera microbiana adecuada contra fuentes externas de contaminación.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
  • Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
  • Barrera microbiana suficiente
  • Resiste desgarros y punciones
  • No contiene caucho de látex natural
  • Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
  • Certificado de conformidad incluido con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Ninguno
Color Azul
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por rayos gamma, EtO o vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 135 °C
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap (Heavy-duty)