Learn More
Azlon™ HDPE Wide Neck Jars
Ideal for use with powders and solids.
26.55€ - 1255.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Plug Seal, Screw |
---|---|
Tipo de producto | Tarro de cuello ancho |
Incluye | Tapón de rosca y cierre hermético |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Boca | Wide |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15511372
|
Azlon
BGE702P |
65 ml | 10/paq. | Paquetes de laboratorio |
33.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15737977
|
Azlon
BGE712 |
1000 ml | 80/paq. | Paquete a granel |
451.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16337817
|
Azlon
BGE714 |
1500 ml | 60/paq. | Paquete a granel |
490.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15531372
|
Azlon
BGE706P |
120 ml | 10/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15707977
|
Azlon
BGE706 |
120 ml | 500/paq. | Paquete a granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15541372
|
Azlon
BGE708P |
250 ml | 10/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15717977
|
Azlon
BGE708 |
250 ml | 300/paq. | Paquete a granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15551372
|
Azlon
BGE710P |
500 ml | 10/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15727977
|
Azlon
BGE710 |
500 ml | 150/paq. | Paquete a granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15561372
|
Azlon
BGE712P |
1000 ml | 5/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15521372
|
Azlon
BGE704P |
70 ml | 400/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15571372
|
Azlon
BGE714P |
1500 ml | 5/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15747977
|
Azlon
BGE714 |
1500 ml | 60/paq. | Paquete a granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15797967
|
Azlon
BGE704 |
70 ml | 10/paq. | Paquete a granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15581372
|
Azlon
BGE716P |
2000 ml | 5/paq. | Paquetes de laboratorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15757977
|
Azlon
BGE716 |
2000 ml | 40/paq. | Paquete a granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Round bottles with plug seal and screw cap
- Wide neck for easy filling and dispensing
- 1000mL, 1500mL and 2000mL jars are suitable for food contact applications in accordance with U.S. FDA regulations
- Bulk packs and lab packs are supplied with plugs and caps applied to the bottles
Especificaciones
Plug Seal, Screw | |
Tapón de rosca y cierre hermético | |
Wide |
Tarro de cuello ancho | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Round |