Learn More
Tarros de cuello ancho de HDPE Azlon™
Código de producto. 16337817
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
65 ml
70 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Cantidad:
10/paq.
150/paq.
300/paq.
40/paq.
400/paq.
5/paq.
500/paq.
60/paq.
80/paq.
Envase:
Paquete a granel
Paquetes de laboratorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 300
paquete de 5
paquete de 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Envase unitSize
16337817 1500 ml 60/paq. Paquete a granel paquete de 60
15511372 65 ml 10/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 10
15521372 70 ml 400/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 10
15797967 70 ml 10/paq. Paquete a granel cada uno
15531372 120 ml 10/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 10
15707977 120 ml 500/paq. Paquete a granel cada uno
15541372 250 ml 10/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 10
15717977 250 ml 300/paq. Paquete a granel paquete de 300
15551372 500 ml 10/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 10
15727977 500 ml 150/paq. Paquete a granel cada uno
15561372 1000 ml 5/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 5
15737977 1000 ml 80/paq. Paquete a granel cada uno
15571372 1500 ml 5/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 5
15747977 1500 ml 60/paq. Paquete a granel paquete de 60
15581372 2000 ml 5/paq. Paquetes de laboratorio paquete de 5
15757977 2000 ml 40/paq. Paquete a granel cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 16337817 Proveedor Azlon N.º de proveedor BGE714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para su uso con polvos y sólidos.
  • Frascos redondos con sellado hermético y tapón de rosca
  • Cuello ancho para facilitar el llenado y la dispensación
  • Los tarros de 1000 ml, 1500 ml y 2000 ml son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la FDA
  • Los paquetes a granel y los paquetes de laboratorio se suministran con tapones y tapas colocados en los frascos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 ml
Incluye Tapón de rosca y cierre hermético
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Paquete a granel
Cantidad 60/paq.
Peso (métrico) 0,06 kg
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 184 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Diámetro (métrico) 112 mm
Tipo de tapón Cierre hermético, de rosca