Learn More
Azlon™ HDPE Wide Neck Jars
Ideal for use with powders and solids.
Marca: Azlon BGE706
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Frascos redondos con sellado hermético y tapón de rosca
- Cuello ancho para facilitar el llenado y la dispensación
- Los tarros de 1000 ml, 1500 ml y 2000 ml son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la FDA
- Los paquetes a granel y los paquetes de laboratorio se suministran con tapones y tapas colocados en los frascos
Especificaciones
Tarro de cuello ancho | |
Plug Seal, Screw | |
120 ml | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
500/paq. | |
Wide |
71 mm | |
56 mm | |
Tapón de rosca y cierre hermético | |
Paquete a granel | |
1 kg | |
Round |