Learn More
Azlon™ HDPE Wide Neck Jars
Ideal for use with powders and solids.
Marca: Azlon BGE712
428.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Frascos redondos con sellado hermético y tapón de rosca
- Cuello ancho para facilitar el llenado y la dispensación
- Los tarros de 1000 ml, 1500 ml y 2000 ml son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la FDA
- Los paquetes a granel y los paquetes de laboratorio se suministran con tapones y tapas colocados en los frascos
Especificaciones
Tarro de cuello ancho | |
Cierre hermético, de rosca | |
1000 ml | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
80/paq. | |
Ancho |
129 mm | |
112 mm | |
Tapón de rosca y cierre hermético | |
Paquete a granel | |
0,08 kg | |
Forma redonda |