Learn More
Tarros de cuello ancho de HDPE Azlon™
Descripción
- Frascos redondos con sellado hermético y tapón de rosca
- Cuello ancho para facilitar el llenado y la dispensación
- Los tarros de 1000 ml, 1500 ml y 2000 ml son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la FDA
- Los paquetes a granel y los paquetes de laboratorio se suministran con tapones y tapas colocados en los frascos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 65 ml |
| Incluye | Tapón de rosca y cierre hermético |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Envase | Paquetes de laboratorio |
| Cantidad | 10/paq. |
| Peso (métrico) | 0,105 kg |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 51 mm |
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
| Mostrar más |