Learn More
Azlon™ HDPE Wide Neck Jars
Ideal for use with powders and solids.
Marca: Azlon BGE710
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Frascos redondos con sellado hermético y tapón de rosca
- Cuello ancho para facilitar el llenado y la dispensación
- Los tarros de 1000 ml, 1500 ml y 2000 ml son adecuados para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la FDA
- Los paquetes a granel y los paquetes de laboratorio se suministran con tapones y tapas colocados en los frascos
Especificaciones
Tarro de cuello ancho | |
Plug Seal, Screw | |
500 ml | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
150/paq. | |
Wide |
109 mm | |
86 mm | |
Tapón de rosca y cierre hermético | |
Paquete a granel | |
0,45 kg | |
Round |