Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Arrow OB
Zuecos de trabajo blancos ABEBA™ Arrow OB con correa de talón plegable y una suela liviana de PU monocomponente.
15.49€ - 61.95€
Especificaciones
Material de la hebilla | Acero inoxidable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
Color | Blanco |
Material | Microfibra |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16308211
|
ABEBA™
38300/36 |
36 | N/A | ||||||
16318211
|
ABEBA™
38300/37 |
37 | N/A | ||||||
16328211
|
ABEBA™
38300/38 |
38 | N/A | ||||||
16338211
|
ABEBA™
38300/39 |
39 | N/A | ||||||
16348211
|
ABEBA™
38300/40 |
40 | N/A | ||||||
16358211
|
ABEBA™
38300/41 |
41 | N/A | ||||||
16368211
|
ABEBA™
38300/42 |
42 | N/A | ||||||
16378211
|
ABEBA™
38300/43 |
43 | N/A | ||||||
16388211
|
ABEBA™
38300/44 |
44 | N/A | ||||||
16398211
|
ABEBA™
38300/45 |
45 | N/A | ||||||
16308221
|
ABEBA™
38300/46 |
46 | N/A | ||||||
16318221
|
ABEBA™
38300/47 |
47 | N/A | ||||||
Descripción
- Ligereza, estabilidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU monocomponente.
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Correa de talón plegable | |
Microfibra | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Zuecos | |
EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Blanco | |
1 | |
Poliuretano | |
1 par | |
Agua |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Arrow OB