Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Arrow OB
Código de producto. 16308211
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16308211 36 1 par
16318211 37 1 par
16328211 38 1 par
16338211 39 1 par
16348211 40 1 par
16358211 41 1 par
16368211 42 1 par
16378211 43 1 par
16388211 44 1 par
16398211 45 1 par
16308221 46 1 par
16318221 47 1 par
12 options
Código de producto. 16308211
Marca: ABEBA™ 38300/36
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Zuecos de trabajo blancos ABEBA™ Arrow OB con correa de talón plegable y una suela liviana de PU monocomponente.
  • Ligereza, estabilidad, durabilidad
  • Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU monocomponente.
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Tratamiento higienizado
Especificaciones
Material de la hebilla Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD
Tipo de tapón Correa de talón plegable
Color Blanco
Material Microfibra
N.º de hebillas 1
Tamaño 36
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos
Material de la suela Poliuretano
Modelo Zuecos
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Resistente a Agua