Protección y desprotección de aminas
Protección y desprotección con Boc
1-PROTECCIÓN
El grupo protector BOC (terc-butiloxicarbonilo), químicamente un dicarbonato de di-terc-butilo (Boc2O), es probablemente el grupo protector de aminas más frecuente en la química no peptídica. Las condiciones de reacción para la protección de aminas son bastante flexibles. El proceso suele lograr altos rendimientos y conversiones rápidas en condiciones relativamente suaves.
Habitualmente, se realiza en agua, agua/THF, THFacetonitrilo a temperatura ambiente o calor moderado (40 °C) en presencia de una base. Dioxano y metanol también se han presentado como disolventes para la reacción, mientras que un método alternativo frecuente consiste en someter a reflujo una mezcla bifásica de cloroformo y agua, con bicarbonato sódico como base.
Las bases comunes para la transformación son hidróxido sódico, 4-dimetilaminopiridina (DMAP) y bicarbonato sódico.
Una vía completamente diferente para la preparación de aminas protegidas es la reacción directa de un haluro de alquilo con di-terc-butilo-iminodicarboxilato. Si bien esta no es estrictamente una protección de aminas, el método puede resultar útil en el diseño de una estrategia sintética.
Protocolos de reacción de referencia
Prepare una solución en el disolvente de elección que contenga la amina, 2-3 equivalentes de BOC y 1-1,5 equivalentes de la base. Mezcle a temperatura ambiente o calor moderado (40 °C). Por lo general, se utiliza la dilución en agua y una posterior extracción para aislar el producto.
Ejemplos
Referencia de patente : WO2012129344
Referencia de patente:  WO2010026121
Referencia de patente:  WO2016011390
2-DESPROTECCION
La desprotección de una amina protegida con BOC es una simple hidrólisis de carbamatos en condiciones ácidas.
El material inicial se disuelve en agua o un disolvente orgánico, como tolueno, diclorometano o acetato de etilo. El ácido clorhídrico concentrado o el ácido trifluoroacético (TFA) son los ácidos preferidos. La reacción suele ser rápida y se produce a temperatura ambiente. Se pueden utilizar sistemas bifásicos, con la amina protegida disuelta en la fase orgánica combinada con la solución acuosa del ácido.Otros dos métodos de desprotección comunes evitan el uso de un ácido fuerte. Pueden ser útiles para compuestos lábiles a ácidos. La compensación es una reacción ligeramente más compleja con tiempos de reacción mayores, hasta 48-72 h.
Los dos reactivos que se pueden utilizar son yoduro de trimetilsililo (TMSI) y bromuro de zinc. El material inicial se disuelve en un disolvente orgánico, como diclorometano, junto con el reactivo (el TMSI normalmente se añade en gotas) y la reacción se realiza bajo agitación a temperatura ambiente durante 12-24 h.
Protocolos de reacción de referencia
Hidrólisis ácida
La amina protegida se suspende en una solución acuosa de HCl 4 M, se mezcla a temperatura ambiente durante 2 h y se aísla en vacío.
De forma alternativa, la amina protegida disuelta en DCM se trata con TFA concentrado, o una solución de TFA/DCM al 25 %, y se mezcla a temperatura ambiente durante 2-12 h. La evaporación del disolvente al vacío es suficiente para aislar el producto.
Método alternativo
Disuelva la amina protegida en DCM, añada un excedente de bromuro de zinc (2-3 equivalentes), o TMSI (1,2-1,5 equivalentes añadidos en gota), mezcle a temperatura ambiente durante la noche. Aísle el producto eliminando el disolvente al vacío.
Ejemplos
Referencia de patente: WO2010032200
Referencia de patente: WO2014177977
Referencia de patente: WO2016014463
Referencias bibliográficas clave
  • Wuts, Peter G. M.; Greene, Theodora W. "Protection for the Amino Group". Greene's Protective Groups in Organic Synthesis (4th ed.). John Wiley & Sons. pp. 696–926. doi:10.1002/9780470053485.ch7
  • Rules for Abbreviation of Protecting Groups, Pure Appl. Chem. 85, 307 (2013). DOI: https://doi.org/10.1351/PAC-REP-12-07-12
Find the right organic compounds faster
Selección del producto
Bencilación y debencilación
1-PROTECCIÓN
El derivado de bencilo (Bn) es otro grupo protector de aminas generalizado. La N-bencilación ocurre por reacción de la amina con haluro de bencilo en presencia de una base.
Los disolventes habituales para la reacción son metanol, otros alcoholes primarios, DMFacetonitrilo y algunos disolventes orgánicos apróticos polares.
Consulte la sección “Aminación de haluros alquílicos” para conocer más detalles de la química y los protocolos de reacción de referencia.
Un método alternativo, menos común, para introducir el grupo protector en la amina es la aminación reductora del benzaldehído con cianoborohidruro de sodio (NaBH3CN) en condiciones ácidas (HCl 6M), lo que habitualmente se realiza en metanol.
Protocolos de reacción de referencia
Prepare una solución de la amina en metanol o acetonitrilo, añada 3 equivalentes de bromuro de bencilo y 3 equivalentes de la base (por lo general, carbonato potásico). Mezcle la reacción a reflujo durante 3-6 h. Al finalizar, neutralice la mezcla de reacción con agua y extraiga el producto con un disolvente orgánico adecuado (p. ej., acetato de etilo).
Aminación reductora:
Prepare una solución de ácido clorhídrico 6 M en metanol, añada la amina y 5 equivalentes de benzaldehído. Agite la mezcla y enfríela a 0 °C; a continuación, añada cianoborohidruro de sodio (1,5 equivalentes). Mezcle la reacción a temperatura ambiente durante 6-12 h. Aísle el producto mediante evaporación del disolvente al vacío y proceda con la purificación.
Key literature references
  • Czernecki, S.; Georgoulis, C.; Provelenghiou, C. Tetrahedron Lett. 1976, 17, 3535. doi:10.1016/S0040-4039(00)71351-7
  • White, J. D.; Reddy, G. N.; Spessard, G. O. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 1624. DOI: 10.1021/ja00213a047
Examples
Referencia de patente: WO2014149164
2-DESPROTECCION
El grupo protector Bn se separa selectivamente mediante hidrogenólisis catalizada por paladio.
La reacción puede realizarse en varios disolventes en presencia de 1-3 bar de H2 y calor moderado. El catalizador preferido es 10 % Pd/C. Ya que no es necesario contar con una elevada presión de hidrógeno, puede utilizarse el material de vidrio estándar de laboratorio. Sin duda, un equipo específico, como un hidrogenador agitador Parr, sería de gran ayuda, mientras que solo en ciertas situaciones puntuales se necesita un autoclave específico.
Un elemento clave para el éxito de la desprotección es la elección del catalizador correcto. Existen diversas variantes diferentes de catalizadores Pd/C disponibles en el mercado y sus rendimientos relativos difieren notoriamente según la naturaleza del material inicial y las condiciones de reacción. El catalizador preferido para esta desprotección es un catalizador de 10 % Pd/C con sedimentación tipo eggshell. A menudo, es necesario investigar varios catalizadores para identificar las condiciones óptimas para la reacción.
La manipulación de catalizadores de paladio heterogéneos requiere cierto cuidado, ya que un catalizador seco puede ser piróforo, aunque en condiciones “húmedas” normales y durante la reacción se considera una química segura y muy escalable.
Protocolos de reacción de referencia
Prepare una solución de la amina bencilatada en etanol en un matraz Parr. Purgue con N2 y, a continuación, añada el catalizador 30 % w/w (10 % Pd/C). Realice la hidrogenación en el equipo Parr a 40 psi H2 durante 1-3 h. Al final de la conversión, filtre el catalizador y recupere el producto mediante evaporación del disolvente. Proceda con la purificación.
Ejemplos
Referencia de patente: WO2014149164
Referencia de patente:  WO2016014463
Referencias bibliográficas clave
  • Martin Studer, et al.; Influence of Catalyst Type, Solvent, Acid and Base on the Selectivity and Rate in the Catalytic Debenzylation of 4-chloro-N,N-dibenzyl Aniline with Pd/C and H2; Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 112 (1996) 437-445.
  • Self, Louis S., et al. "Selective Hydrogenolysis of Benzyl and Carbonbenzyloxy Protecting Groups for Hydroxyl and Amino Functions," Catalysts of Organic Reactions, 1990 147-716.
Find the right organic compounds faster
Selección del producto
Back To Top