Learn More
Clorhidrato de ácido 1-amino-1-ciclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417675 250 mg 250 miligramos
11312299 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27264.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68781-13-5 | C4H8ClNO2 | 137.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68781-13-5
Fórmula molecular C4H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 137.563
Número MDL MFCD00012545
Clave InChI WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
PubChem CID 11957445
Nombre IUPAC ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.56
Porcentaje de pureza 97%