Learn More
Trietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3346623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413920 250 mL 250 ml
11470493 500 mL 500 ml
11480493 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12646.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trietilamina es una base utilizada para preparar ésteres y amidas a partir de cloruros de acilo, así como en la síntesis de compuestos de amonio cuaternario. Actúa como catalizador en la formación de espumas de uretano y resinas epoxídicas, reacciones de deshidrohalogeanción, neutralizador ácido para reacciones de condensación y oxidaciones de Swern. Encuentra aplicación en fase inversa de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) como modificador de fase móvil. También se utiliza como activador de acelerador para caucho, como propelente, como inhibidor de la corrosión, como agente de reticulación y endurecedor para polímeros y para la desalinización del agua de mar. Además, se utiliza en la industria de fundición de automóviles y en la industria textil.
Solubilidad
Miscible con agua, éter y etanol.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL MFCD00009051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Punto de fusión -115°C
Densidad 0.726
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal (CH3CH2)3N
Índice de refracción 1.4005
Cantidad 250 mL
Número UN UN1296
Beilstein 1843166
Índice Merck 14,9666
Información de solubilidad Miscible with water,ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine