Learn More
Bromuro de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3344609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405653 50 g 50 g
11415653 250 g 250 g
11495643 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13535.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.037 g/mol
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de bencilo es ampliamente útil en la síntesis orgánica como grupo protector de bencilo para alcoholes y ácidos carboxílicos. Se utiliza en la preparación de agentes espumantes y espumosos, compuestos de amonio cuaternario, penicilinas, productos químicos fotográficos, resinas sintéticas, colorantes y plastificadores y ésteres. También participa en la síntesis de (E)-(2-Iodovinil)benceno reaccionándolo con diiodometano.
Solubilidad
Miscible con benceno, tetracloruro de carbono, etanol y éter.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, aminas, agentes oxidantes y corroe el acero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-39-0
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.037
Número MDL MFCD00000172
Clave InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nombre IUPAC bromometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Bromide
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.438 g/mL
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.575
Cantidad 50 g
Beilstein 385801
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with benzene,carbon tetrachloride,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Bromotolueno
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.