Learn More
terbutanol, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735808 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10000730 1 L Frasco de plástico 1 LT
10775361 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10470364 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10000730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butanol
Punto de fusión 25.0°C to 25.5°C
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido después derretirse
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Residuos después de la evaporación 0.1% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.78
Fórmula lineal (CH3)3COH
Viscosidad 3.35 mPa.s (30°C)
Agua 0.03% max. (K.F.)
Beilstein 01, 379
Índice Merck 15, 1544
Punto de ebullición 83.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.