Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60 Å
Código de producto. p-70217 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
30 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10723203 30 kg 30 Kg
10730941 1 kg 1 Kg
15678625 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723203 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 240370300
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para cromatografía de columnas. | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Cantidad 30 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08
RU– Solo para uso en investigación