Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Encompass_Preferred
12002.13€ - 19850.82€
Especificaciones
Fondo (métrico) 30 cm
Altura (métrico) 130 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 7 bar
Anchura (imperial) 18.9 in.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Caudal Pureza del nitrógeno Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Caudal Pureza del nitrógeno Precio Cantidad y disponibilidad  
17748929
Encompass_Preferred
Ver documentos
Schmidlin™
DB-WN2-0-40
40 mL/min. >97% at 40 L/min., >99% at 20 L/min.
12002.13€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17758929
Encompass_Preferred
Ver documentos
Schmidlin™
DB-WN2-0-80
80 mL/min. >97% at 80 L/min., >98% at 50 L/min.
17802.11€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17738929
Encompass_Preferred
Ver documentos
Schmidlin™
DB-WN2-0-120
120 mL/min. >95% at 120 L/min., >98% at 50 L/min.
19850.82€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • Purity: LC/MS grade
  • Proprietary membrane technology
  • No noise, no moving parts and no electricity
  • Ideal for all LC/MS applications
Especificaciones
Especificaciones
30 cm
35°C
18.9 in.
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in.
130 cm
7 bar
48 cm
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator