Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marca:  Schmidlin™ DB-WN2-0-40
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17748929
  • 12002.13€ / cada uno
Descripción
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • Purity: LC/MS grade
  • Proprietary membrane technology
  • No noise, no moving parts and no electricity
  • Ideal for all LC/MS applications
Especificaciones
Especificaciones
30 cm
130 cm
7 bar
48 cm
>97% at 40 L/min., >99% at 20 L/min.
40 mL/min.
35°C
18.9 in.
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator