Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marca: Schmidlin™ DB-WN2-0-80
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- Purity: LC/MS grade
- Proprietary membrane technology
- No noise, no moving parts and no electricity
- Ideal for all LC/MS applications
Especificaciones
30 cm | |
130 cm | |
7 bar | |
48 cm | |
>97% at 80 L/min., >98% at 50 L/min. |
80 mL/min. | |
35°C | |
18.9 in. | |
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in. |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.