Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
150.00€ - 673.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
Modelo | Cónico V |
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11556305
|
DWK Life Sciences
W986293NG |
0,3 ml | 35 mm | 13 mm | Sí |
164.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13111813
|
DWK Life Sciences
W986298NG |
2 ml | 44 mm | 20 mm | Sí |
205.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10299974
|
DWK Life Sciences
W986299NG |
5 ml | 65 mm | 20 mm | Sí |
273.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10453265
|
DWK Life Sciences
W986287NG |
3 ml | 50 mm | 20 mm | No |
673.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11576305
|
DWK Life Sciences
W986297NG |
3 ml | 50 mm | 20 mm | Sí |
212.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12673355
|
DWK Life Sciences
W986282NG |
0,3 ml | 35 mm | 12 mm | No | N/A | ||||||
10297903
|
DWK Life Sciences
W986281NG |
0.1 ml | 35mm | 12mm | No |
212.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11546305
|
DWK Life Sciences
W986283NG |
0,3 ml | 35 mm | 13 mm | No |
150.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 20-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10378673
|
DWK Life Sciences
W986284NG |
1 ml | 44 mm | 13 mm | No |
176.80€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11566305
|
DWK Life Sciences
W986294NG |
1 ml | 44 mm | 20 mm | Sí |
186.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10298093
|
DWK Life Sciences
W986288NG |
2 ml | 44 mm | 20 mm | No |
185.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10398913
|
DWK Life Sciences
W986289NG |
5 ml | 65 mm | 20 mm | No |
234.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10603543
|
DWK Life Sciences
W986290NG |
10 ml | 72 mm | 24 mm | No |
204.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
Especificaciones
PTFE/silicona | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Cónico V | |
Fenólico | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Transparente | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) |