Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Brand: DWK Life Sciences W986284NG
167.96 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Description
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
Specifications
PTFE/silicona | |
13 mm | |
1 ml | |
No | |
Rosca | |
Fenólico | |
44 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,3 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.