Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0.1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
35 mm
35mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diámetro exterior (imperial):
12mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
24 mm
Graduado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
| Graduado | Sí |
| Modelo | Cónico V |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,3 dr. |
| Mostrar más |