Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
| Graduado | No |
| Modelo | Cónico V |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Mostrar más |