Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior abierta: Transparente
Código de producto. 11556305 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0.1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
35 mm
35mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diámetro exterior (imperial):
12mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
24 mm
Graduado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Graduado unitSize
11556305 0,3 ml 35 mm 13 mm Sí paquete de 12
13111813 2 ml 44 mm 20 mm Sí paquete de 12
10299974 5 ml 65 mm 20 mm Sí paquete de 12
10453265 3 ml 50 mm 20 mm No paquete de 12
11576305 3 ml 50 mm 20 mm Sí paquete de 12
12673355 0,3 ml 35 mm 12 mm No paquete de 12
10297903 0.1 ml 35mm 12mm No paquete de 12
11546305 0,3 ml 35 mm 13 mm No paquete de 12
10378673 1 ml 44 mm 13 mm No paquete de 12
11566305 1 ml 44 mm 20 mm Sí paquete de 12
10298093 2 ml 44 mm 20 mm No paquete de 12
10398913 5 ml 65 mm 20 mm No paquete de 12
10603543 10 ml 72 mm 24 mm No paquete de 6
13 options
Código de producto. 11556305
Marca: DWK Life Sciences W986293NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton-33™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Graduado Sí
Modelo Cónico V
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,1 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta)
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 35 mm