Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho
sin valor
131.00€ - 271.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Estilo de rosca Rosca
Material del cierre Fenólico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
13111803
Ver documentos
DWK Life Sciences
224720
1,8 mL Transparente
136.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
13121803
Ver documentos
DWK Life Sciences
224721
2,0 ml Transparente
131.00€
paquete de 200
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
13131803
Ver documentos
DWK Life Sciences
224722
4,0 ml Transparente
144.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Añadir a la cesta
11704269
Ver documentos
DWK Life Sciences
224726
16,0 mL Transparente
168.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Añadir a la cesta
13151803
Ver documentos
DWK Life Sciences
224725
12,0 mL Transparente
149.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-12-2025
Añadir a la cesta
12442731
Ver documentos
DWK Life Sciences
224732
4 ml Ámbar
155.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
12624793
Ver documentos
DWK Life Sciences
224731
2,0 ml Ámbar
271.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Añadir a la cesta
12422731
Ver documentos
DWK Life Sciences
224730
1.8 ml Ámbar
181.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Añadir a la cesta
13141803
Ver documentos
DWK Life Sciences
224724
8,0 mL Transparente
166.00€
paquete de 200
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10322492
Ver documentos
DWK Life Sciences
224734
8 ml Ámbar
166.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Añadir a la cesta
13161803
Ver documentos
DWK Life Sciences
224728
24,0 mL Transparente
209.00€
paquete de 200
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los viales transparentes Wheaton 33 de bajos extraíbles están fabricados con vidrio de borosilicato que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de ámbar Wheaton 320 que cumple los requisitos de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
  • Viales y tapones de rosca envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
Caucho 14B
Fenólico
Tapón de rosca
Rosca
Esterilizable en autoclave
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho