Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los viales transparentes Wheaton 33 de bajos extraíbles están fabricados con vidrio de borosilicato que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I
- Viales ámbar fabricados con vidrio de ámbar Wheaton 320 que cumple los requisitos de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
- Viales y tapones de rosca envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio ámbar de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 2.2 dr |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón roscado |
| Tamaño del tapón | GPI 15-425 |
| Mostrar más |