Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho
Código de producto. 11704269 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
1.8 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8,0 mL
8 ml
12,0 mL
16,0 mL
24,0 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. 11704269
Marca: DWK Life Sciences 224726
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
sin valor
  • Los viales transparentes Wheaton 33 de bajos extraíbles están fabricados con vidrio de borosilicato que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de ámbar Wheaton 320 que cumple los requisitos de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
  • Viales y tapones de rosca envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 16,0 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 4,3 dr.
Material del cierre Fenólico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 73 mm
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Tamaño del tapón GPI 18-400