Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los viales transparentes Wheaton 33 de bajos extraíbles están fabricados con vidrio de borosilicato que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I
- Viales ámbar fabricados con vidrio de ámbar Wheaton 320 que cumple los requisitos de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
- Viales y tapones de rosca envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | GPI 8-425 |
| Mostrar más |