Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho
Código de producto. 12624793 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
1.8 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8,0 mL
8 ml
12,0 mL
16,0 mL
24,0 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
12624793 2,0 ml Ámbar paquete de 200
13111803 1,8 mL Transparente paquete de 200
13121803 2,0 ml Transparente paquete de 200
13131803 4,0 ml Transparente paquete de 200
11704269 16,0 mL Transparente paquete de 200
13151803 12,0 mL Transparente paquete de 200
12442731 4 ml Ámbar paquete de 200
12422731 1.8 ml Ámbar paquete de 200
13141803 8,0 mL Transparente 200 PCS
10322492 8 ml Ámbar paquete de 200
13161803 24,0 mL Transparente paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12624793 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224731
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
sin valor
  • Los viales transparentes Wheaton 33 de bajos extraíbles están fabricados con vidrio de borosilicato que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de ámbar Wheaton 320 que cumple los requisitos de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
  • Viales y tapones de rosca envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2,0 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón GPI 8-425
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 38 mm