Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
333.00€ - 568.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Double Segment Manifold Tubing |
---|---|
Grosor (imperial) | 0.03 in. |
Grosor (métrico) | 0.8 mm |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12801651
|
Watson-Marlow
979.0076.000 |
Black/Black | 1/50 in. | 0.76 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15323277
|
Watson-Marlow
979.0038.000 |
Orange/Green | 7/500 in. | 0.38 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17837953
|
Watson-Marlow
979.0050.00+ |
Orange/Yellow | 0.019 in. | 0.5 mm | TPE |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17422283
|
Watson-Marlow
979.0063.000 |
Orange/White | 1/50 in. | 0.63 mm | Marprene |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17817953
|
Watson-Marlow
979.0088.000 |
Orange/Orange | 3/100 in. | 0.88 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17827953
|
Watson-Marlow
979.0102.00+ |
White | 1/25 in. | 1.02 mm | TPE |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17847953
|
Watson-Marlow
979.0114.000 |
Red/Red | 1/25 in. | 1.14 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16430274
|
Watson-Marlow
979.0165.000 |
Azul/azul | 3/50 pulg | 1,65 mm | Marprene |
568.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17887953
|
Watson-Marlow
979.0205.00+ |
Purple/Purple | 8/100 in. | 2.05 mm | TPE |
333.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12811651
|
Watson-Marlow
979.0142.000 |
Yellow | 1/20 in. | 1.42 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17807953
|
Watson-Marlow
979.0152.000 |
Yellow/Blue | 1/20 in. | 1.52 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17867933
|
Watson-Marlow
979.0185.000 |
Green/Green | 7/100 in. | 1.85 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10170185
|
Watson-Marlow
979.0229.000 |
Purple/Black | 9/100 in. | 2.29 mm | Marprene |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17877953
|
Watson-Marlow
979.0254.000 |
Purple/Orange | 1/10 in. | 2.54 mm | Marprene |
333.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13486308
|
Watson-Marlow
979.0279.000 |
Purple/White | 1/10 in. | 2.79 mm | Marprene |
371.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Made from autoclavable marprene
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Especificaciones
Double Segment Manifold Tubing | |
0.03 in. | |
0.8 mm |