Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
Marca:  Watson-Marlow 979.0142.000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12811651
  • 333.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Especificaciones
Especificaciones
Double Segment Manifold Tubing
1.42 mm
0.03 in.
323S/MC peristaltic pump
Yellow
1/20 in.
Marprene
0.8 mm
0.14 to 9.9 (four roller pump), 0.13 to 8.8 (eight roller pump)mL/min.