Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
Marca:  Watson-Marlow 979.0165.000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16430274
  • 568.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con marpreno esterilizable en autoclave
  • Para su uso con cabezales de bomba 400DM2 y 400DM3
  • Se pueden utilizar con cualquier cartucho multicanal
  • Los cartuchos adyacentes pueden contener tubos de un material o tamaño diferente
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de colector de doble segmento
1,65 mm
0,03 in
Bomba peristáltica 323S/MC
Azul/azul
3/50 pulg
Marprene
0,8 mm
De 0,27 a 19 (bomba de cuatro rodillos), de 0,2 a 14 (bomba de ocho rodillos) ml/min.