Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
Marca:  Watson-Marlow 979.0063.000
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17422283
  • 333.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Especificaciones
Especificaciones
Double Segment Manifold Tubing
0.63 mm
0.03 in.
323S/MC peristaltic pump
Orange/White
1/50 in.
Marprene
0.8 mm
0.024 to 1.7 (four roller pump), 0.02 to 1.4 (eight roller pump)mL/min.