Learn More
Brady™ Etiquetas de poliamida ultrafinas con disipación electrostática (ESD)
La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-718) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
50.85€ - 338.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents |
Tipo de adhesivo | Static-dissipative |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17818244
|
Brady™
173713 |
0.187 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 4.75 mm | Rectángulo | |||||||
17891349
|
Brady™
173918 |
0.2 x 0.65 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm | Rectángulo |
144.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17868954
|
Brady™
174662 |
0.2 x 0.65 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm | Rectángulo |
150.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17858364
|
Brady™
173724 |
0.25 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Square |
138.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17851439
|
Brady™
173792 |
0.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectángulo |
232.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17869084
|
Brady™
174591 |
0.25 x 1.25 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectángulo | |||||||
17841619
|
Brady™
173895 |
0.275 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm | Rectángulo |
254.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17808324
|
Brady™
173864 |
0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Square |
176.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17838814
|
Brady™
174626 |
0.4 x 0.4 in. | M710, BMP71 | 10.16 mm | Square |
50.85€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17878354
|
Brady™
173882 |
0.4 x 0.4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 10.16 mm | Square | |||||||
17858444
|
Brady™
173711 |
0.25 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectángulo |
338.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17831589
|
Brady™
173697 |
0.75 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectángulo |
175.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17881369
|
Brady™
173721 |
1 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectángulo | |||||||
Description
- El material de poliamida blanca con acabado brillante resistente a las altas temperaturas y de perfil bajo cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
- Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
- Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
- Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
Specifications
Not Autoclavable | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling | |
-94°F to +572°F | |
0,0033 in |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents | |
None | |
Gloss | |
Polyimide | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.