Learn More
Brady™ Etiquetas de poliamida ultrafinas con disipación electrostática (ESD)
La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-718) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
Marca: Brady™ 173882
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-718) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
- El material de poliamida blanca con acabado brillante resistente a las altas temperaturas y de perfil bajo cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
- Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
- Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
- Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling | |
No | |
Square | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm | |
0.4 in. | |
10.16 mm |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents | |
None | |
Gloss | |
Polyimide | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 etiquetas | |
-94°F to +572°F | |
0,0033 in | |
0.4 x 0.4 in. | |
0.4 in. | |
10.16 mm |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de poliamida ultrafinas con disipación electrostática (ESD) > Polyimide Circuit Board Labels; Dimensions (LxW): 0.4 x 0.4 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter); Height (Metric): 10.16 mm; Shape: Square
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido