Learn More
Brady™ Etiquetas de poliamida ultrafinas con disipación electrostática (ESD)
Código de producto. 17841619
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,4 x 0,4 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,375 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. 17841619
Marca: Brady™ 173895
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-718) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
  • El material de poliamida blanca con acabado brillante resistente a las altas temperaturas y de perfil bajo cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
  • Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
  • Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
  • Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo de adhesivo Static-dissipative
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +300°C
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0,275 x 0,5 in
Longitud (imperial) 0.275 in.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 6,99 mm
Alternate Part Number M6-6-718