Learn More
Brady™ Etiquetas ultrafinas de poliimida disipativa electrostática (ESD) para circuitos impresos de impresoras M6/M7
Código de producto. 17891349
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,4 x 0,4 in
0,4 x 0,4 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,375 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 750
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17891349 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17818244 0,187 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 4,75 mm Rectángulo paquete de 750
17868954 0,2 x 0,65 in M710, BMP71 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17858364 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Cuadrado paquete de 750
17851439 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17869084 0,25 x 1,25 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17841619 0,275 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,99 mm Rectángulo paquete de 750
17808324 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Cuadrado paquete de 500
17838814 0,4 x 0,4 in M710, BMP71 10,16 mm Cuadrado paquete de 500
17878354 0,4 x 0,4 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 10,16 mm Cuadrado paquete de 500
17858444 0,25 x 0,9 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17831589 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 750
17881369 1 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17891349 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173918
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La poliimida disipativa estática resiste entornos de soldadura por ola y múltiples lavados agresivos para el etiquetado previo al proceso de placas de circuitos impresos y componentes electrónicos.
  • El material de poliimida blanco brillante, de perfil bajo y alta temperatura cuenta con un adhesivo disipador de estática y un revestimiento de liberación disipador de estática.
  • Valores de resistividad superficial en el rango recomendado para materiales de embalaje ESD disipativos según lo define ANSI/ESD S541-2008
  • Aprobado por UL, cumple con los requisitos de MIL-STD-202G, método 215K
  • Temperatura de servicio de -°70 C a +°100 C (-94 °F a +212 °F)
  • Fabricado en material de poliimida B-718
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Método 215K Resistencia a disolventes
Tipo de adhesivo Estático-disipador
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliimida
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuito
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a +300 °C
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.084 mm
Dimensiones (L x An) 0,2 x 0,65 in
Longitud (imperial) 0,2 in
Anchura (imperial) 0,65 in
Anchura (métrico) 16.51 mm
Altura (métrico) 5,08 mm
Alternate Part Number M6-9-718