Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue
Handle small biopsies and fragile specimens with Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, the ultimate cassettes for specimen security.
503.40€ - 695.00€
Especificaciones
Tipo de poro Mesh Pore Insert
Tipo de producto Casete HistoScreen™
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15363588
Ver documentos
Epredia™
C-1000-AQ
Aqua Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12658346
Ver documentos
Epredia™
C-1000-BL
Azul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12668346
Ver documentos
Epredia™
C-1000-GR
Verde Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12678346
Ver documentos
Epredia™
C-1000-GY
Gris Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12688346
Ver documentos
Epredia™
C-1000-LI
Lila Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12698346
Ver documentos
Epredia™
C-1000-OR
Naranja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12608356
Ver documentos
Epredia™
C-1000-PK
Rosa Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12618356
Ver documentos
Epredia™
C-1000-TN
Tan Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12628356
Ver documentos
Epredia™
C-1000-WH
Blanco Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12638356
Ver documentos
Epredia™
C-1000-YL
Yellow Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Saves time, offers the greatest specimen security, and provides ease of use
  • Provides an inner chamber lined with a “see-through” mesh for easy identification of specimens
  • Eliminates the need for messy sponges or lens paper
  • Ensures tissues are safely processed as cassettes will not pop open during processing
Especificaciones
Especificaciones
Mesh Pore Insert
Casete HistoScreen™
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue