Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue
Código de producto. 15363588 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Blanco
Canela
Gris
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15363588 Aguamarina paquete de 1000
12658346 Azul paquete de 500
12668346 Verde paquete de 500
12678346 Gris paquete de 500
12688346 Lila paquete de 500
12698346 Naranja paquete de 1000
12608356 Rosa paquete de 500
12618356 Canela paquete de 500
12628356 Blanco paquete de 1000
12638356 Amarillo paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15363588 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor C1000AQ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Handle small biopsies and fragile specimens with Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, the ultimate cassettes for specimen security.
  • Saves time, offers the greatest specimen security, and provides ease of use
  • Provides an inner chamber lined with a “see-through" mesh for easy identification of specimens
  • Eliminates the need for messy sponges or lens paper
  • Ensures tissues are safely processed as cassettes will not pop open during processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Mesh Pore Insert
Color Aguamarina
Tipo de producto Casete HistoScreen™