Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue
Código de producto. 12658346 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Blanco
Canela
Gris
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color unitSize
12658346 Azul paquete de 500
15363588 Aguamarina paquete de 1000
12668346 Verde paquete de 500
12678346 Gris paquete de 500
12688346 Lila paquete de 500
12698346 Naranja paquete de 1000
12608356 Rosa paquete de 500
12618356 Canela paquete de 500
12628356 Blanco paquete de 1000
12638356 Amarillo paquete de 500
10 options
Código de producto. 12658346
Marca: Epredia™ C1000BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Handle small biopsies and fragile specimens with Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, the ultimate cassettes for specimen security.
  • Saves time, offers the greatest specimen security, and provides ease of use
  • Provides an inner chamber lined with a “see-through" mesh for easy identification of specimens
  • Eliminates the need for messy sponges or lens paper
  • Ensures tissues are safely processed as cassettes will not pop open during processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Mesh Pore Insert
Color Azul
Tipo de producto Casete HistoScreen™