Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue
Handle small biopsies and fragile specimens with Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, the ultimate cassettes for specimen security.
Marca:  Epredia™ C-1000-OR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12698346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Saves time, offers the greatest specimen security, and provides ease of use
  • Provides an inner chamber lined with a “see-through" mesh for easy identification of specimens
  • Eliminates the need for messy sponges or lens paper
  • Ensures tissues are safely processed as cassettes will not pop open during processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mesh Pore Insert
Naranja
Casete HistoScreen™
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue > Orange; 250/box; 250/BX; 4 BX/CS