Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
en la oferta - 390.15€
Especificaciones
Peso molecular | 620.53 g/mol |
---|---|
CAS | 1957236-21-3 |
Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
Condiciones de envío | Room temperature |
Sinónimo | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16471019
![]() |
MedChemExpress
HY-103611 |
1 g |
en la oferta
1 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16454916
![]() |
MedChemExpress
HY-103611 |
100 mg |
390.15€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16420106
![]() |
MedChemExpress
HY-103611 |
2 g |
en la oferta
2 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16401576
![]() |
MedChemExpress
HY-103611 |
500 mg |
en la oferta
500 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
620.53 g/mol | |
4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) | |
Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA |
1957236-21-3 | |
Room temperature | |
DMSO : 50 mg/mL (80.58 mM; Need ultrasonic) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.