missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 620.53 g/mol |
| CAS | 1957236-21-3 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (80.58 mM; Need ultrasonic) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?