missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA

Código de producto. 16420106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16420106 2 g 2 g
16471019 1 g 1 g
16454916 100 mg 100 miligramos
16401576 500 mg 500 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16420106

Marca: MedChemExpress HY103611

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Especificaciones

Peso molecular 620.53 g/mol
CAS 1957236-21-3
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 2 g
Sinónimo Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.58 mM; Need ultrasonic)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.