Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Marca:  MedChemExpress HY-103611
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16401576
  • en la oferta / 500 miligramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Especificaciones
620.53 g/mol
4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
500 mg
DMSO : 50 mg/mL (80.58 mM; Need ultrasonic)
1957236-21-3
Room temperature
Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA