Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE
Proporciona una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalados. Las barras agitadoras de PTFE Cowie Technology™ son estables y esterilizables en autoclave para una amplia variedad de usos.
9.45€ - 28.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Forma | Cónico cilíndrico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16255771
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm |
28.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16225771
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
23.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16265771
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 10 mm |
22.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16255761
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 4 mm |
9.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16235771
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 8 mm |
25.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16215771
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 8 mm |
17.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16205771
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 8 mm |
16.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16275761
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 7 mm |
10.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16295761
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 8 mm |
14.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16285761
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 mm |
15.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16265761
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 5 mm |
9.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16275771
|
Fisherbrand™
|
80 mm | 10 mm |
25.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16245771
|
Fisherbrand™
|
55 mm | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Barra agitadora magnética de uso general y estable
- Los extremos cónicos proporcionan una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalados
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Cónico cilíndrico |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |