Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE
Proporciona una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalados. Las barras agitadoras de PTFE Cowie Technology™ son estables y esterilizables en autoclave para una amplia variedad de usos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16275761
  • 10.85€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Los extremos cónicos proporcionan una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
7 mm
Blanco
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Cónico cilíndrico
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
5/Paq.
20 mm