Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE
Código de producto. 16255771 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16255771 60 mm 8 mm paquete de 10
16225771 45 mm 8 mm paquete de 10
16265771 70 mm 10 mm paquete de 5
16255761 10 mm 4 mm paquete de 10
16245771 55 mm 8 mm paquete de 10
16235771 50 mm 8 mm paquete de 10
16215771 40 mm 8 mm paquete de 10
16205771 35 mm 8 mm paquete de 10
16275761 20 mm 7 mm paquete de 10
16295761 30 mm 8 mm paquete de 10
16285761 25 mm 8 mm paquete de 10
16265761 15 mm 5 mm paquete de 10
16275771 80 mm 10 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16255771
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado. Las barras de agitación cónicas de PTFE Cowie Technology™ son estables y esterilizables en autoclave para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Los extremos cónicos proporcionan una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Cantidad Paquete de 2
Forma Cónico cilíndrico
Tipo Barra agitadora