Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE
Código de producto. 16265771 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16265771 70 mm 10 mm paquete de 5
16255771 60 mm 8 mm paquete de 10
16225771 45 mm 8 mm paquete de 10
16255761 10 mm 4 mm paquete de 10
16245771 55 mm 8 mm paquete de 10
16235771 50 mm 8 mm paquete de 10
16215771 40 mm 8 mm paquete de 10
16205771 35 mm 8 mm paquete de 10
16275761 20 mm 7 mm paquete de 10
16295761 30 mm 8 mm paquete de 10
16285761 25 mm 8 mm paquete de 10
16265761 15 mm 5 mm paquete de 10
16275771 80 mm 10 mm paquete de 5
13 options
Código de producto. 16265771
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado. Las barras de agitación cónicas de PTFE Cowie Technology™ son estables y esterilizables en autoclave para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Los extremos cónicos proporcionan una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 70 mm
Cantidad Paquete de 2
Forma Cónico cilíndrico
Tipo Barra de agitación