Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE
Proporciona una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado. Las barras de agitación cónicas de PTFE Cowie Technology™ son estables y esterilizables en autoclave para una amplia variedad de aplicaciones.
Marca: Fisherbrand™ 001.1910
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Los extremos cónicos proporcionan una acción similar a la de los agitadores con anillo pivotante u ovalado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
10 mm | |
Cónico cilíndrico |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
4 mm | |
5/Paq. |
Título del producto
Fisherbrand™ Barras agitadoras cónicas de PTFE > Dimensiones (diám. x L): 4 diám. x 10 mm (L)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido